ContactUsLinkComponent
Pt100 Fühler, Kabellänge 1 m, Temperaturbereich -50 °C..+105 °C, Kunststoff, mit M8 Stecker für den Anschluss an LIBERO CE. 1 * 1 ST
Catalog # ELPR802290
Anbieter:  ELPRO-BUCHS
Pt100 Fühler, Kabellänge 1 m, Temperaturbereich -50 °C..+105 °C, Kunststoff, mit M8 Stecker für den Anschluss an LIBERO CE. 1 * 1 ST
Catalog # ELPR802290
Anbieter:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together