ContactUsLinkComponent
Pt100 Fühler, Kabellänge 2.65 m, Temperaturbereich -50 °C..+105 °C, Kunststoff, mit M8 Stecker für den Anschluss an LIBERO CE. 1 * 1 ST
Codice catalogo ELPR802291
Nome del fornitore:  ELPRO-BUCHS
Pt100 Fühler, Kabellänge 2.65 m, Temperaturbereich -50 °C..+105 °C, Kunststoff, mit M8 Stecker für den Anschluss an LIBERO CE. 1 * 1 ST
Codice catalogo ELPR802291
Nome del fornitore:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together