Pt100 Fühler, L=30 cm, M8 Stecker für den Anschluss an LIBERO CE, bei Raumtemperatur einmalig biegbar (nicht knicken). Temperaturbereich -200 °C..+200 °C. 1 * 1 ST
Codice catalogo ELPR802287
Nome del fornitore: ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together