ContactUsLinkComponent
USB PDF Logger für externen Pt100-Fühler (M8 Stecker). Temperaturbereich -200 °C..+400 °C, Mehrfacheinsatz, Lebensdauer: 3 Jahre, Speicherkapazität: 75'500 Messwerte 1 * 1 ST
Catalog # ELPR802279
Supplier:  ELPRO-BUCHS
USB PDF Logger für externen Pt100-Fühler (M8 Stecker). Temperaturbereich -200 °C..+400 °C, Mehrfacheinsatz, Lebensdauer: 3 Jahre, Speicherkapazität: 75'500 Messwerte 1 * 1 ST
Catalog # ELPR802279
Supplier:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together