SteriWare® Liquid Funnels
Funnel, natural, 8 mm, 50 mm
Codice catalogo 300-0590
Nome del fornitore: Sampling Systems
Vai a
Product Details & Documents
Single use, disposable liquid funnels ideal for laboratories and manufacturing areas. Designed to use straight from bags.
- Made of HDPE
- Moulded and packed in a class 100,000 cleanroom
- With small hygenic side handle
- BSE/TSE free
- Available sterile (gamma irradiated)
: Material conforms to FDA, EU 10/2011 and EC 1935/2004. Full batch traceability.
: Individually bagged.
Specifiche
- Descrizione:Funnel, natural
- Seq:01
- Ø interno superiore:50 mm
- Ø esterno stelo:8 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..