Screw Caps for Bottles
Screw cap with PTFE/EPE seal, 28 mm, nero, HDPE
Codice catalogo RIXI8-1306-28
Nome del fornitore: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Screw Caps for Bottles
Codice catalogo RIXI8-1306-28
Nome del fornitore: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Filettatura:28 mm
- Colore:nero
- Descrizione:Screw cap with PTFE/EPE seal
- Materiale:HDPE
- Seq:26