Objectives
HI PLAN achromatic objective, 4×/0,10, 18 mm
Codice catalogo LEIM11506226
Nome del fornitore: LEICA MICROSYSTEMS
Vai a
Product Details & Documents
Plan achromatic and phase contrast objectives.
Specifiche
- Ingrandimento:4×/0,10
- Descrizione:HI PLAN achromatic objective
- Distanza di lavoro:18 mm