LED modules
LED module 6 V/3 W 5000 K +/-300 K for BA 210 Elite
Codice catalogo MOTI1101002405631
Nome del fornitore: MOTIC
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:LED module 6 V/3 W 5000 K +/-300 K for BA 210 Elite
- Seq:04