Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Cleaners Cabinets
Storage Cleaners Cabinets
Cleaners cabinet on leveler legs, 2, Acciaio inossidabile 304, 500×800×1800 mm
Codice catalogo PALBJC0850
Nome del fornitore:   Palbam
Storage Cleaners Cabinets
Codice catalogo PALBJC0850
Nome del fornitore:  Palbam
Storage Cleaners Cabinets
Cleaners cabinet on leveler legs, 2, Acciaio inossidabile 304, 500×800×1800 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Designed for storing mops and cleaning materials.
  • Two doors
Fabrication material stainless steel 304 with electropolished finish.
Specifiche
  • Descrizione:
    Cleaners cabinet on leveler legs
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile 304
  • Seq:
    02
  • L×P×A:
    500×800×1800 mm
  • Porte:
    2