Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, dNTPs
Set dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) 100mM of each (8 × 10ml), 80 mL
Catalog # 733-2846
Supplier:   VWR Chemicals
VWR®, dNTPs
Catalog # 733-2846
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
VWR®, dNTPs
VWR®, dNTPs
Set dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) 100mM of each (8 × 10ml), 80 mL
CAS Number:  
Price
SFr. 10’200.00
Log in for availability
1 * 80 mL
Product Details & Documents
Miscele di dNTP e set di dNTP per biologia molecolare pronte all'uso. La miscela di dNTP è stata studiata per abbreviare i tempi di lavoro dei ricercatori e diminuire i rischi di contaminazione riducendo le operazioni di pipettaggio. Le soluzioni di dNTP sono disponibili anche in set di quattro dNTP singole, da 100 mM ciascuna. Entrambe le opzioni sono adatte per reazioni di polimerizzazione del DNA e per i processi di marcatura e sequenziamento del DNA.
  • Disponibili sia come soluzioni premiscelate da 10 mM o 25 mM, o come set di soluzioni di dNTP singole da 100 mM
  • Sia la soluzione premiscelata che i set sono stati testati in PCR
  • Purezza >99% per HPLC
  • Fornite in soluzioni con pH 7,3 - 7,5
Specifications
Specifications
  • Conf:
    80 mL
  • Descrizione:
    Set dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) 100mM of each (8 × 10ml)
Specifications