Mouse recombinant B7-H5 (from HEK293)
100 µG
ACRBB75-M52H7100UG
Marketsource
- Conf:100 µG
- Protease-free:Y
- Senza animali:Y
- Protein/peptide name:B7-H5
- Purezza:>95%
- Attività biologica:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation
- Protein synonyms:B7-H5|SISP1|Gi24|VISTA
- Specie:Mouse
- Coniugazione:Non coniugato
- Senza corriere:Y
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Peso molecolare:19,7kDa
- Esente da nucleasi:Y
- Cat. No.:ACRBB75-M52H7100UG
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method
- Protein/peptide type:Recombinant
- Livello di endotossine:Low
- ID gene:Q9D659-1
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation
- Temperatura di spedizione:Powder, RT