Rabbit recombinant Complement C5 (from HEK293 cells)
100 µG
Codice catalogo ACRBCO5-R52H5100UG
Marketsource
Nome del fornitore: ACRO Biosystems
Rabbit recombinant Complement C5 (from HEK293 cells)
Codice catalogo ACRBCO5-R52H5100UG
Nome del fornitore: ACRO Biosystems
Marketsource
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Rabbit Complement C5 protein, His Tag.
Specifiche
Specifiche
- Conf:100 µG
- Purezza:>90% as determined by SDS-PAGE.
- Specie:Rabbit
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
- Protein/peptide type:Recombinant
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before Lyophilisation.
- Protein/peptide name:Complement C5
- Protein synonyms:CPAMD4|Complement C5|C5
- Coniugazione:Non coniugato
- Peso molecolare:73,8 kDa (β chain) and 111,9 kDa (α chain)
- Cat. No.:ACRBCO5-R52H5100UG
- Temperatura di spedizione:RT
- Sequenza tag:His Tag