Rabbit recombinant Complement C5 (from HEK293 cells)
1 mg
Codice catalogo ACRBCO5-R52H5-1MG
Marketsource
Nome del fornitore: ACRO Biosystems
Rabbit recombinant Complement C5 (from HEK293 cells)
Codice catalogo ACRBCO5-R52H5-1MG
Nome del fornitore: ACRO Biosystems
Marketsource
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Rabbit Complement C5 protein, His Tag.
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 mg
- Protein/peptide name:Complement C5
- Purezza:>90% as determined by SDS-PAGE.
- Protein synonyms:CPAMD4|Complement C5|C5
- Specie:Rabbit
- Coniugazione:Non coniugato
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Peso molecolare:73,8 kDa (β chain) and 111,9 kDa (α chain)
- Cat. No.:ACRBCO5-R52H5-1MG
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
- Protein/peptide type:Recombinant
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before Lyophilisation.
- Temperatura di spedizione:RT
- Sequenza tag:His Tag
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..