Extra fine Graefe forceps
Acciaio inossidabile, 100 mm, Smooth, Curved, 0,5×0,5 mm, 0,5 mm
Catalog # FSCI11160-10
Marketsource
Supplier: FINE SCIENCE TOOLS
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Lunghezza:100 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:03
- Stile punta:Smooth
- Tip size:0,5×0,5 mm
- Tip width:0,5 mm
- Tip shape:Curved