Spugne, VertiKlean®
giallo chiaro, 130×130 mm, 15 mm, 1 sponge/bag, 120 bags/case
Katalognr. 115-3203
Anbieter: CONTEC
Direkt zu
Product Details & Documents
La spugna VertiKlean è una spugna monouso da laboratorio. È prodotta in Polynit laminato in schiuma estere pulita. La spugna è tagliata al laser per una sigillatura perfetta dei bordi. È idonea per la pulizia e il lavaggio generici, ma è anche ideale per l'impiego nei laboratori.
- Schiuma di poliestere ad alta assorbenza con la resistenza all'abrasione del Polynit
- Autoclavabile
Technische Daten
- Confezione:1 sponge/bag, 120 bags/case
- Colore:giallo chiaro
- L×L:130×130 mm
- Spessore:15 mm