Vessel dilators, balanced instruments
Acciaio inossidabile, 145 mm, Smooth, Angled, Ø 0,2 mm
Codice catalogo FSCI18603-14
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vessel dilators, balanced instruments
Codice catalogo FSCI18603-14
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:145 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Stile punta:Smooth
- Tip size:Ø 0,2 mm
- Tip shape:Angled