Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring rods
Stirring rods, glass, with fused ends, Vetro, 4 mm, 250 mm
Codice catalogo HECH42850048
Nome del fornitore:   GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Stirring rods
Codice catalogo HECH42850048
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Stirring rods
Stirring rods
Stirring rods, glass, with fused ends, Vetro, 4 mm, 250 mm
Price
SFr. 29.50
Log in per disponibilità
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Vetro AR-Glas®. With fused ends.
Specifiche
  • Ø:
    4 mm
  • Descrizione:
    Stirring rods, glass, with fused ends
  • Lunghezza:
    250 mm
  • Materiale:
    Vetro
  • Seq:
    018