Accessories
Modulo A 313, adatto per matracci da laboratorio fino a 10 l, matracci rotondi fino a 6 l, matracci di Erlenmeyer fino a 5 l, dotato di 5 posizioni iniettori, L×P×A: 200×320×20 mm
Codice catalogo MIEL11055970
Nome del fornitore:   MIELE
Accessories
Codice catalogo MIEL11055970
Nome del fornitore:  MIELE
Accessories
Accessories
Modulo A 313, adatto per matracci da laboratorio fino a 10 l, matracci rotondi fino a 6 l, matracci di Erlenmeyer fino a 5 l, dotato di 5 posizioni iniettori, L×P×A: 200×320×20 mm
Price
SFr. 1’254.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Modulo A 313, adatto per matracci da laboratorio fino a 10 l, matracci rotondi fino a 6 l, matracci di Erlenmeyer fino a 5 l, dotato di 5 posizioni iniettori, L×P×A: 200×320×20 mm