Nylon Wire and Cable Ties
Nylon cable ties, 3,5 mm, giallo, 20 cm
Codice catalogo BRDY196352
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Colore:giallo
- Descrizione:Nylon cable ties, 3,5 mm
- Lunghezza:20 cm
- Seq:05