Nylon Wire and Cable Ties
Nylon cable ties, width 3,5 mm, naturale, 14 cm
Codice catalogo BRDY196310
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Colore:naturale
- Descrizione:Nylon cable ties, width 3,5 mm
- Lunghezza:14 cm
- Seq:02