Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping pipettes
Dropping pipettes
Dropping pipettes, glass, solid finish, straight end, without bulb and rubber teat, 7/8 mm, 80 mm
Codice catalogo HECH40326010
Nome del fornitore:   GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Dropping pipettes
Codice catalogo HECH40326010
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Dropping pipettes
Dropping pipettes
Dropping pipettes, glass, solid finish, straight end, without bulb and rubber teat, 7/8 mm, 80 mm
Price
SFr. 70.40
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Dropping pipettes made of clear glass. Available in different styles.
Specifiche
  • Ø est:
    7/8 mm
  • Descrizione:
    Dropping pipettes, glass, solid finish, straight end, without bulb and rubber teat
  • Lunghezza:
    80 mm