Multi-Purpose Trolleys
800×480×1000 mm, 3 trays, grigio
Katalognr. 216-2234
Anbieter: MULTIROIR
Direkt zu
Product Details & Documents
These multi-use trolleys have been designed for intensive use. They are made of an aluminium frame with heavy duty polypropylene trays.
- Grey or black
- 2 or 3 tray versions
- Unequalled load capacity: 80 kg per tray and 250 kg per trolley
- 4 ball bearing wheels diam. 100 mm, 2 with brakes
The trolleys are light, easy to handle and very robust.
Technische Daten
- Colore:grigio
- Seq:3
- L×P×A:800×480×1000 mm
- Ripiani:3 trays
- Dimensioni vassoio:615W×450D mm (ext.)
607W×435D mm (int.) - Cat. No.:216-2234
- Materiale:PP
- Modello:65006HS808A3
- Altezza:275 mm (height between two trays)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..