Multi-Purpose Trolleys
800×480×950 mm, 2 trays, nero
Codice catalogo 216-2231
Nome del fornitore: MULTIROIR
Vai a
Product Details & Documents
These multi-use trolleys have been designed for intensive use. They are made of an aluminium frame with heavy duty polypropylene trays.
- Grey or black
- 2 or 3 tray versions
- Unequalled load capacity: 80 kg per tray and 250 kg per trolley
- 4 ball bearing wheels diam. 100 mm, 2 with brakes
The trolleys are light, easy to handle and very robust.
Specifiche
- Colore:nero
- Seq:2
- L×P×A:800×480×950 mm
- Ripiani:2 trays
- Dimensioni vassoio:680W×450D mm (ext.)
670W×435D mm (int.) - Cat. No.:216-2231
- Materiale:PP
- Modello:65007HS808E
- Altezza:553 mm (height between two trays)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..