Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels for BBP33 printers, type B-486

Labels for BBP33 printers, type B-486

Metalised printer labels, B-486, B33-7-486, Poliestere, Permanente, a base di gomma, Thermal transfer, argento, BBP33, 50,8×25,4 mm
Codice catalogo BRDY133966
Nome del fornitore:   Brady
Labels for BBP33 printers, type B-486
Codice catalogo BRDY133966
Nome del fornitore:  Brady
Labels for BBP33 printers, type B-486
Labels for BBP33 printers, type B-486

Metalised printer labels, B-486, B33-7-486, Poliestere, Permanente, a base di gomma, Thermal transfer, argento, BBP33, 50,8×25,4 mm

Price
SFr. 287.00
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Metallised polyester labels for product labelling, asset tracking and general industrial ID.

  • Matte, light gray material has a permanent rubber-based adhesive and is thermal transfer printable
  • Ideal for serial number plates and rating plates with name-plate quality and metal-looking finish
  • Service temperature from –40 to +120 °C

Certifications: UL approved, CSA accepted.

Specifiche
  • Stampante:
    BBP33
  • Printing method:
    Thermal transfer
  • Tipo:
    B-486
  • Colore:
    argento
  • Descrizione:
    Metalised printer labels
  • Dimensioni:
    50,8×25,4 mm
  • Materiale:
    Poliestere
  • Seq:
    04
  • Modello:
    B33-7-486
  • Adesivo:
    Permanente, a base di gomma
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..