TRA_PT100_EVOX-C Transmitter PT100 4-Leiter zu 4..20mA, mit Stecker/Buchse M12, Messbereich programmierbar -200°C..+850°C, Umgebungstemperatur -40°C..+85°C, mit Montageclip, Lieferung mit Standard-Programmierung: -40°C..+60°C 1 * 1 ST
Codice catalogo ELPR802260
Nome del fornitore: ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together