L(-)-Glutatione (forma ridotta) ≥98%, purissimo
HDPE bottle, 100 g
Nome del fornitore: VWR Chemicals
L(-)-Glutatione (forma ridotta) ≥98%, purissimo
Codice catalogo 0399-100G
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS: 70-18-8
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
- Numero CAS:70-18-8
- Formula:C₁₀H₁₇N₃O₆S
- Numero MDL:MFCD00065939
- Molecular Weight:307.33 g/mol
- IndexMerck:13,04488
- Punto di fusione:192…195 °C
- Punto di fusione:192−195 °C
- Densità:1,475 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-725-4
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Iron:≤0.002%
- Lead:≤0.001%
- Loss on drying:≤1%
- Purity:≥98%
- Specific rotation:-18.5 ° a -15.5 °
Specifiche
- Tipo di conf.:HDPE bottle
- Conf:100 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



