Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat CC, N.A. 0,95, 40×, 0,13 - 0,16 mm
Codice catalogo ECHLRMAG9404
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ingrandimento:40×
- Descrizione:Plan apochromat CC, N.A. 0,95
- Seq:01
- Distanza di lavoro:0,13 - 0,16 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..