Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat oil, N.A. 1,35, 100×, 0,13 mm
Codice catalogo ECHLRMAG9112
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
- Ingrandimento:100×
- Descrizione:Plan apochromat oil, N.A. 1,35
- Seq:02
- Distanza di lavoro:0,13 mm