Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat, N.A. 0,13, 4×, 16,6 mm
Codice catalogo ECHLRMAG9042
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
- Ingrandimento:4×
- Descrizione:Plan apochromat, N.A. 0,13
- Seq:28
- Distanza di lavoro:16,6 mm