Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat oil, N.A. 1,25, 100×, 0,2 mm
Codice catalogo ECHLRMAG1002
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
- Ingrandimento:100×
- Descrizione:Plan achromat oil, N.A. 1,25
- Seq:05
- Distanza di lavoro:0,2 mm