Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat phase, N.A. 0,65, 40×, 0,4 mm
Codice catalogo ECHLRMAG0403
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
- Ingrandimento:40×
- Descrizione:Plan achromat phase, N.A. 0,65
- Seq:10
- Distanza di lavoro:0,4 mm