FLED fluorescence intermediate attachments
FLED Fluorescence intermediate attachment (TRITC)
- Fluorescence intermediate part
- LED excitation module TRITC, consisting of 525 nm LED lamp and TRITC filter cube
- Light blocking slider
- Fluorescence intermediate part
- LED excitation module TRITC, consisting of 525 nm LED lamp and TRITC filter cube
- Light blocking slider
Codice catalogo MOTI1101011400201
Nome del fornitore: MOTIC
FLED fluorescence intermediate attachments
Codice catalogo MOTI1101011400201
Nome del fornitore: MOTIC
Vai a
Product Details & Documents
Compatible with Panthera U, KU and CC microscopes.
Specifiche
- Descrizione:FLED Fluorescence intermediate attachment (TRITC)
- Fluorescence intermediate part
- LED excitation module TRITC, consisting of 525 nm LED lamp and TRITC filter cube
- Light blocking slider
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..