Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
FCH 8LAMBDA6-THIA-5-AZASPIRO[3.5]NONANE-8,8-DION

FCH 8LAMBDA6-THIA-5-AZASPIRO[3.5]NONANE-8,8-DION

Codice catalogo XXXXBBV-87113545.1
Marketsource
Nome del fornitore:   Chemicals
FCH 8LAMBDA6-THIA-5-AZASPIRO[3.5]NONANE-8,8-DION
Codice catalogo XXXXBBV-87113545.1
Nome del fornitore:  Chemicals
Marketsource
Numero CAS:  
FCH 8LAMBDA6-THIA-5-AZASPIRO[3.5]NONANE-8,8-DION
Numero CAS:  
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..