Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat, N.A. 0,4, 20×, 1,6 mm
Codice catalogo ECHLRMAG0202
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ingrandimento:20×
- Descrizione:Plan achromat, N.A. 0,4
- Seq:16
- Distanza di lavoro:1,6 mm