Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat, N.A. 0,13, 4×, 17,8 mm
Codice catalogo ECHLRMAG0042
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
- Ingrandimento:4×
- Descrizione:Plan achromat, N.A. 0,13
- Seq:30
- Distanza di lavoro:17,8 mm