Orders LinkContactUsLinkComponent
Griffin beakers, PP
Griffin beakers, PP
400 ml, 110 mm, 80 mm, 10 ml
Codice catalogo BURK7122-0400
Nome del fornitore:   BURKLE
Griffin beakers, PP
Codice catalogo BURK7122-0400
Nome del fornitore:  BURKLE
Griffin beakers, PP
Griffin beakers, PP
400 ml, 110 mm, 80 mm, 10 ml
Price
SFr. 5.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Laboratory beakers according to DIN 12331 and ISO 7056 (Glass) for various uses.
  • PP, highly transparent
  • Blue graduation printed on
  • Shatterproof
When bought in bulk, individual print is possible.
Certifications: ISO 7056
Documents
Specifiche
  • Ø est:
    80 mm
  • Intervallo di laurea:
    10 ml
  • Capacità:
    400 ml
  • Altezza:
    110 mm
  • Seq:
    04