Conductivity standards, Supelco®
Conductivity standard, 2060 µmhos/cm, 500 mL
Nome del fornitore: Merck
Conductivity standards, Supelco®
Codice catalogo COND2060-500ML
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
100 µmhos/cm = 100 µS/cm
Certifications: These certified reference materials (CRMs) ares produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025:2005.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Conf:500 mL
- Descrizione:Conductivity standard
- Conduttanza:2060 µmhos/cm