Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity standards, Supelco®
Conductivity standard, 50 µmhos/cm, 500 mL
Codice catalogo COND50-500ML
Nome del fornitore:   Merck
Conductivity standards, Supelco®
Codice catalogo COND50-500ML
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Conductivity standards, Supelco®
Conductivity standard, 50 µmhos/cm, 500 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 74.80
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
100 µmhos/cm = 100 µS/cm
 : These certified reference materials (CRMs) ares produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025:2005.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    500 mL
  • Descrizione:
    Conductivity standard
  • Conduttanza:
    50 µmhos/cm