Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Plan fluorite oil; 1,3 NA, 40×, 0,2 mm
Codice catalogo ECHLJMAG0401
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Codice catalogo ECHLJMAG0401
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Ingrandimento:40×
- Descrizione:Plan fluorite oil; 1,3 NA
- Seq:05
- Distanza di lavoro:0,2 mm