VWR® VisiScope®, CCD Camera Adapters
C-mount projection lens, 0,75×
Codice catalogo 630-2993
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR® VisiScope®, CCD Camera Adapters
Codice catalogo 630-2993
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Documents
630-1749
Immagini 360
Avantor Cell Culture Solutions.pdf VWR for Cell Culture VWR® for Microscopy
Letteratura sul prodotto
CCD114 - 630-1644 M113.1 - 630-2412
Scheda dati
Specifiche
- Descrizione:C-mount projection lens, 0,75×
- Seq:300