Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer flasks, narrow neck
Erlenmeyer flasks, narrow neck
250 ml, 140 mm, 85 mm, 34 mm
Codice catalogo SCER94206005
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Erlenmeyer flasks, narrow neck
Codice catalogo SCER94206005
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Erlenmeyer flasks, narrow neck
250 ml, 140 mm, 85 mm, 34 mm
Price
SFr. 43.20
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3, KIMAX®.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With graduation.
 : DIN ISO 1773
Specifiche
  • Ø est:
    85 mm
  • Capacità:
    250 ml
  • Altezza:
    140 mm
  • Seq:
    02
  • Ø interno collo:
    34 mm