Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat phase, N.A. 0,13, 4×, 17 mm
Codice catalogo ECHLRMAG0043
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
- Ingrandimento:4×
- Descrizione:Plan achromat phase, N.A. 0,13
- Seq:29
- Distanza di lavoro:17 mm