Orders LinkContactUsLinkComponent
Paracolpi
Paracolpi
Pipe protector half circle R30 100 cm, 46×46×1000 mm
Codice catalogo ERGOHCPB100-BK
Nome del fornitore:   ERGOMAT
Paracolpi
Codice catalogo ERGOHCPB100-BK
Nome del fornitore:  ERGOMAT
Paracolpi
Paracolpi
Pipe protector half circle R30 100 cm, 46×46×1000 mm
Price
SFr. 24.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These Ergomat bumper guards, cart stops and edge protectors offer a variety of devices to prevent personal injury or product damage in a dynamic work environment.
  • Schiuma poliuretanica resistente con fissaggio autoadesivo per travi, montanti e supporti
  • Utilizzare ovunque i lavoratori possano urtare contro oggetti – supporti, cavalletti, oggetti sospesi
  • Protezione di superfici rotonde, piatte e dei bordi
  • Strisce gialle e nere di avvertimento
Queste protezioni impediscono tagli e lividi da spigoli vivi grazie a paracolpi che scorrono sopra il bordo tagliente e restano in posizione. Un’imbottitura in gomma espansa aiuta ad attutire l’impatto e riduce il rischio derivante da spigoli affilati. Proteggono inoltre i lavoratori mentre si muovono entrano ed escono dagli scaffali grazie a paracolpi sulla parte inferiore delle travi e sugli spigoli vivi.
Aiutano a prevenire urti, lividi e tagli fornendo un’imbottitura morbida dove i lavoratori potrebbero colpire testa e spalle. Contribuiscono inoltre a ridurre i danni da urti lievi a pareti e attrezzature grazie a paracolpi piatti in gomma espansa posizionati nei punti critici. Per urti più pesanti, scegliere un paracolpo supportato in acciaio dove le portiere delle auto potrebbero colpire una parete o per impatti simili.
Certifications: DIN 53505, EN ISO 14664-1, conforme per camere bianche ISO Classe 5 (Classe 100).
Specifiche
  • Descrizione:
    Pipe protector half circle R30 100 cm
  • Dimensioni:
    46×46×1000 mm