Autoclavable goggles
Cleanroom goggles, Anti-UV, autoclavable, indirectly vented, Clear PC, blu
Codice catalogo 111-2429
Nome del fornitore: UNIVET
Vai a
Product Details & Documents
The autoclavable goggles are designed for use in rooms with controlled contaminations or in aseptic conditions.
- Available with direct or indirect ventilation
- Elastic band in anti-static silicone with quick and smooth system
- RX insert
- Goggles with polycarbonate lens reusable up to 40 autoclave
The soft structure supports multiple cycles of steam, gamma or beta sterilisation without perceptible changes. The autoclavable goggles has a polycarbonate lens with anti-fog coating AF121 and anti-scratch.
Certifications: EN 166.
Informazioni per l'ordine: Available with correction insert and replacement lens.
Documents
Specifiche
- Tipo:Anti-UV, autoclavable, indirectly vented
- Colore:blu
- Descrizione:Cleanroom goggles
- Seq:04
- Materiale lente:Clear PC
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Spare lens for 611S, clear PC
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Head band, silicone, 700×30×1,4 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- RX optical insert for goggles
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Spare lens, clear PC