[EN]SYRINGE FILTER 25MM 0.45 UM PTFE 1 * 100 pezzi
Codice catalogo BINZ6024N25002
Nome del fornitore: Ahlstrom-Munksjö
[EN]SYRINGE FILTER 25MM 0.45 UM PTFE 1 * 100 pezzi
Codice catalogo BINZ6024N25002
Nome del fornitore: Ahlstrom-Munksjö
Frequently Bought Together
Acido cloridrico 1 mol/l (1 N), Titripur® Reag. USP, Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Carta per pesata, grado 531
Nome del fornitore: VWR Collection
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodio cloruro, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, pipette di trasferimento, alte prestazioni
Nome del fornitore: VWR Collection
Dimetilsolfossido-D6 (99.8% D) + 0,03% TMS per spettroscopia NMR
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Syringe Filters
Nome del fornitore: VWR Collection
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Matracci tarati, classe A, vetro, trasparente, tappo in plastica NS
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Pipette sierologiche, Standard Line
Nome del fornitore: VWR Collection
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Guanti in Nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Salviette per il viso
Nome del fornitore: VWR Collection
Pipette monocanale, meccaniche, volume fisso o variabile, Eppendorf Research® plus (General Lab Product)
Nome del fornitore: EPPENDORF
Puntali per pipette, epT.I.P.S.® Standard
Nome del fornitore: EPPENDORF