Washers, BOLA
for tubing 0,8 mm I-Ø/1,6 mm O-Ø, PA
Codice catalogo BOHLF728-08
Nome del fornitore: Bohlender
Vai a
Product Details & Documents
PA
- Temperature resistance: from –40 to +100 °C
For stabilising the flange and avoiding damages when tightening the tube end fitting.
Specifiche
- Descrizione:for tubing 0,8 mm I-Ø/1,6 mm O-Ø
- Materiale:PA