[EN]L-ALANINE (3-13C, 99% 2-D, 96%)
Codice catalogo CAMBCDLM-8649-1
Nome del fornitore: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
[EN]L-ALANINE (3-13C, 99% 2-D, 96%)
Codice catalogo CAMBCDLM-8649-1
Nome del fornitore: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Frequently Bought Together
96-Well Polypropylene Storage Blocks, Corning®
Nome del fornitore: Corning
Acqua con 0,1% (v/v) Acido formico, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
2,2,4-Trimetil pentano ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Glicerina ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS per analisi, bidistillata
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Toluene ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cryoboxes, B69/B50/B80/B99-Series
Nome del fornitore: GLW
Clorobenzene/Acido acetico (2/1 v/v), Solvente ASTM D2896, VOLUSOL®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
iso-Esano (miscela di isomeri), PESTINORM® per analisi dei pesticidi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo, SupraSolv® for gas chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Piastre multipozzetto per colture cellulari
Nome del fornitore: VWR Collection
Toluene, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
ter-Butil metil etere ≥99%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Contenitore Dewar, Nalgene®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Fiasche per colture cellulari, Falcon®
Nome del fornitore: Corning
VWR®, CryoBox, cartone, 136x136 mm
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR® Standard Line, Flaconi, a collo stretto, con tappo a vite
Nome del fornitore: VWR Collection