Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi management software, APT-COM™ 4
Multi management software, APT-COM™ 4
APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-Edition, convenient unit and user management built on the BASIC edition. Suitable for networking up to 100 units, UF V
Codice catalogo BIND9053-0040
Nome del fornitore:   Binder
Multi management software, APT-COM™ 4
Codice catalogo BIND9053-0040
Nome del fornitore:  Binder
Multi management software, APT-COM™ 4
Multi management software, APT-COM™ 4
APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-Edition, convenient unit and user management built on the BASIC edition. Suitable for networking up to 100 units, UF V
Price
SFr. 3’930.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Gestire, registrare, programmare, comandare e documentare: il nuovo Multi Management Software di BINDER offre tutto questo e molto altro ancora. Dalla registrazione conforme alla GLP, fino alla confortevole regolazione del programma e alla gestione fino a un massimo di 100 apparecchi: l’APT-COMTM 4 è utilizzabile in tutti i settori, facilitando sensibilmente procedure complesse di lavoro.
  • Panoramica centrale di tutti gli apparecchi in forma di grafico e di tabella
  • Gestione delle registrazioni (creare, eliminare, archiviare)
  • Selezione di 5 lingue di menù IT, DE, EN, FR, ES
  • Editor di programma grafico e numerico
  • Promemoria impostabili tramite funzione timer
  • Documentazione di valori di misurazione
  • Esportazione dei valori di misurazione in formato CSV e PDF
BASIC Edition: Per semplici esigenze di registrazione e documentazione di massimo 5 apparecchi collegati in rete.
PROFESSIONAL Edition: Confortevole gestione di apparecchi e utenti che perfeziona l’edizione BASIC. Consente il collegamento in rete fino a un massimo di 100 apparecchi.
GLP Edition: Per lavorare in modo conforme alle condizioni previste dalla GLP. La documentazione dei valori di misurazione avviene a prova di manomissioni in conformità ai requisiti previsti dalle direttive FDA 21CFR11.
Specifiche
  • Descrizione:
    APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-Edition, convenient unit and user management built on the BASIC edition. Suitable for networking up to 100 units
  • Seq:
    02
  • Per:
    UF V