Multi management software, APT-COM™ 4
Gestire, registrare, programmare, comandare e documentare: il nuovo Multi Management Software di BINDER offre tutto questo e molto altro ancora. Dalla registrazione conforme alla GLP, fino alla confortevole regolazione del programma e alla gestione fino a un massimo di 100 apparecchi: l’APT-COMTM 4 è utilizzabile in tutti i settori, facilitando sensibilmente procedure complesse di lavoro.
- Panoramica centrale di tutti gli apparecchi in forma di grafico e di tabella
- Gestione delle registrazioni (creare, eliminare, archiviare)
- Selezione di 5 lingue di menù IT, DE, EN, FR, ES
- Editor di programma grafico e numerico
- Promemoria impostabili tramite funzione timer
- Documentazione di valori di misurazione
- Esportazione dei valori di misurazione in formato CSV e PDF
BASIC Edition: Per semplici esigenze di registrazione e documentazione di massimo 5 apparecchi collegati in rete.
PROFESSIONAL Edition: Confortevole gestione di apparecchi e utenti che perfeziona l’edizione BASIC. Consente il collegamento in rete fino a un massimo di 100 apparecchi.
GLP Edition: Per lavorare in modo conforme alle condizioni previste dalla GLP. La documentazione dei valori di misurazione avviene a prova di manomissioni in conformità ai requisiti previsti dalle direttive FDA 21CFR11.
Documents
- Descrizione:APT-COM™ 4 BASIC-Edition software, for logging and documentation requirements (up to 5 networked units)
- Seq:01
- Per:All M series Avantgarde.Line units