Orders LinkContactUsLinkComponent
Spazzola, dritta, Assistent®
Spazzola, dritta, Assistent®
65 mm, 11 mm, 300 mm
Codice catalogo HECH91120000021
Nome del fornitore:   GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Spazzola, dritta, Assistent®
Codice catalogo HECH91120000021
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Spazzola, dritta, Assistent®
Spazzola, dritta, Assistent®
65 mm, 11 mm, 300 mm
Price
SFr. 200.00
Log in per disponibilità
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Documents
Specifiche
  • Testa della spazzola Ø:
    11 mm
  • Seq:
    01
  • Lunghezza totale:
    300 mm
  • Longitud del cabezal del cepillo:
    65 mm